Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human TGFBI (135 Amino Acids Protein
A cDNA sequence encoding the TGFBI (135 Amino Acids was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 4240.00€
Especificaciones
Nombre | TGFBI (135 Amino Acids Protein |
---|---|
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Tipo de producto | Recombinant Protein |
Reactividad cruzada | Human |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15944529
|
enQuireBio™
QP13733-5UG |
5 μg |
137.00€
5 microgramos |
Fecha estimada de envío: 26-08-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15934529
|
enQuireBio™
QP13733-20UG |
20 μg |
212.00€
20 microgramos |
Fecha estimada de envío: 26-08-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15954529
|
enQuireBio™
QP13733-EC-1MG |
1 mg |
4240.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 26-08-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Especificaciones
TGFBI (135 Amino Acids Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
Untagged | |
The TGFBI recombinant Human is formulated 20mM Tris-HCl pH 8. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGTVMDVLKG DNRFSMLVAA IQSAGLTETL NREGVYTVFA PTNEAFRALP PRERSRLLGD AKELANILKY HIGDEILVSG GIGALVRLKS LQGDKLEVSL KNNVVSVNKE PVAEPDIMAT NGVVHVITNV LQPPA | |
Greater than 95.0% as determined by SDS-PAGE. |