Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human TGFBI (182 Amino Acids) Protein
A cDNA sequence encoding the TGFBI (182 Amino Acids) was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
164.00€ - 2725.00€
Especificaciones
Nombre | TGFBI (182 Amino Acids) Protein |
---|---|
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Tipo de producto | Recombinant Protein |
Reactividad cruzada | Human |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15995439
|
enQuireBio™
QP14025-10UG |
10 μg |
164.00€
10 microgramos |
Fecha estimada de envío: 05-08-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15905449
|
enQuireBio™
QP14025-50UG |
50 μg |
212.00€
50 microgramos |
Fecha estimada de envío: 26-08-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15915449
|
enQuireBio™
QP14025-EC-1MG |
1 mg |
2725.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 26-08-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Especificaciones
TGFBI (182 Amino Acids) Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
Untagged | |
The TGFBI 182 a. a. recombinant Human is formulated in 20mM Tris-HCl pH 8.0, 1mM EDTA, 0.1mM PMSF and 20% glycerol. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGTVMDVLKG DNRFSMLVAA IQSAGLTETL NREGVYTVFA PTNEAFRALP PRERSRLLGD AKELANILKY HIGDEILVSG GIGALVRLKS LQGDKLEVSL KNNVVSVNKE PVAEPDIMAT NGVVHVITNV LQPPANRPQE RGDELADSAL EIFKQASAFS RASQRSVRLA PVYQKLLERM KH | |
Greater than 95.0% as determined by SDS-PAGE. |