Learn More
R&D Systems™ Recombinant Human TRANCE/RANK L/TNFSF11 Protein
Extensive quality control produces industry leading bioactivity and lot-to-lot consistency that instills confidence in results and ensures reproducibility. Applications: Bioactivity
516.00€ - 520.00€
Especificaciones
ID de gen (Entrez) | 8600 |
---|---|
Peso molecular | 23 kDa |
Nombre | TRANCE/TNFSF11/RANK L |
Cantidad | 10 μg |
Fuente | Mouse myeloma cell line,NS0-derived human TRANCE/TNFSF11/RANK L protein, (N-terminus) MHHHHHHHHHH GGGSGGGSGGGS IEGR Human TRANCE (Gly64-Asp245) Accession &Num; AAC51762 (C-terminus) |
Código de producto | Marca | Formulación | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Formulación | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
18117110
|
R&D Systems™
390-TN-010 |
Lyophilized from a 0.2μm filtered solution in PBS with BSA as a carrier protein. |
516.00€
10 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
18334987
|
R&D Systems™
390-TN-010/CF |
Lyophilized from a 0.2μm filtered solution in PBS. |
520.00€
10 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
The Recombinant Human TRANCE/RANK L/TNFSF11 Protein is derived from NS0. The Recombinant Human TRANCE/RANK L/TNFSF11 Protein has been validated for the following applications: Bioactivity.Especificaciones
8600 | |
TRANCE/TNFSF11/RANK L | |
Mouse myeloma cell line,NS0-derived human TRANCE/TNFSF11/RANK L protein, (N-terminus) MHHHHHHHHHH GGGSGGGSGGGS IEGR Human TRANCE (Gly64-Asp245) Accession &Num; AAC51762 (C-terminus) | |
Unconjugated | |
90%, by SDS-PAGE under reducing conditions and visualized by silver stain. |
23 kDa | |
10 μg | |
Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70° C as supplied. 1 month, 2 to 8° C under sterile conditions after reconstitution. 3 months, -20 to -70° C under sterile conditions after reconstitution. | |
Recombinant |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido