Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Tripartite motif-containing protein 1
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Tripartite motif-containing protein 5, was expressed in the hosts and tags indicated.
160.00€ - 2385.00€
Spécification
Número de acceso | NP_149023.2 |
---|---|
ID de gen (Entrez) | 85363 |
Nombre | Tripartite motif-containing protein 1 |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not determined. |
Code produit | Marque | Cantidad | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Cantidad | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16002841
|
enQuireBio™
QP8134-EC-100UG |
100 μg |
530.00€
100 microgramos |
Fecha estimada de envío: 19-09-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16022841
|
enQuireBio™
QP8134-EC-1MG |
1 mg |
2385.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 19-09-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16012841
|
enQuireBio™
QP8134-EC-10UG |
10 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16032841
|
enQuireBio™
QP8134-EC-200UG |
200 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16042841
|
enQuireBio™
QP8134-EC-500UG |
500 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16052841
|
enQuireBio™
QP8134-EC-50UG |
50 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Spécification
NP_149023.2 | |
Tripartite motif-containing protein 1 | |
Not determined. | |
Full Length | |
Human | |
His-B2M | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
85363 | |
Research Use Only | |
TRIM5 | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MASGILVNVK EEVTCPICLE LLTQPLSLDC GHSFCQACLT ANHKKSMLDK GESSCPVCRI SYQPENIRPN RHVANIVEKL REVKLSPEGQ KVDHCARHGE KLLLFCQEDG KVICWLCERS QEHRGHHTFL TEEVAREYQV KLQAALEMLR QKQQEAEELE ADIREEKASW KTQIQYDKTN VLADFEQLRD ILDWEESNEL QNLEKEEEDI LKSLTNSETE MVQQTQSLRE LISDLEHRLQ GSVMELLQGV DGVIKRTENV TLKKPETFPK NQRRVFRAPD LKGMLEVFRE LTDVRRYWVD VTVAPNNISC AVISEDKRQV SSPKPQIIYG ARGTRYQTFV NFNYCTGILG SQSITSGKHY WEVDVSKKTA WILGVCAGFQ PDAMCNIEKN ENYQPKYGYW VIGLEEGVKC SAFQDSSFHT PSVPFIVPLS VIICPDRVGV FLDYEACTVS FFNITNHGFL IYKFSHCSFS QPVFPYLNPR KCGVPMTLCS PSS | |
Greater than 85% as determined by SDS-PAGE. |