Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Tryptophan 2,3-dioxygenase Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Tryptophan 2,3-dioxygenase, was expressed in the hosts and tags indicated.
202.00€ - 2155.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_005642.1 |
---|---|
ID de gen (Entrez) | 6999 |
Nombre | Tryptophan 2,3-dioxygenase Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not determined. |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16085710
|
enQuireBio™
QP6770-ye-10ug |
10 μg | N/A | ||||||
16025720
|
enQuireBio™
QP6770-ye-50ug |
50 μg | N/A | ||||||
16075710
|
enQuireBio™
QP6770-ye-100ug |
100 μg |
645.00€
100 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
16005720
|
enQuireBio™
QP6770-ye-200ug |
200 μg | N/A | ||||||
16015720
|
enQuireBio™
QP6770-ye-500ug |
500 μg |
1740.00€
500 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
16095710
|
enQuireBio™
QP6770-ye-1mg |
1 mg | N/A | ||||||
Especificaciones
NP_005642.1 | |
Tryptophan 2,3-dioxygenase Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
Human | |
His | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
6999 | |
Research Use Only | |
Tdo2 | |
Recombinant Protein | |
Yeast | |
MSGCPFLGNN FGYTFKKLPV EGSEEDKSQT GVNRASKGGL IYGNYLHLEK VLNAQELQSE TKGNKIHDEH LFIITHQAYE LWFKQILWEL DSVREIFQNG HVRDERNMLK VVSRMHRVSV ILKLLVQQFS ILETMTALDF NDFREYLSPA SGFQSLQFRL LENKIGVLQN MRVPYNRRHY RDNFKGEENE LLLKSEQEKT LLELVEAWLE RTPGLEPHGF NFWGKLEKNI TRGLEEEFIR IQAKEESEEK EEQVAEFQKQ KEVLLSLFDE KRHEHLLSKG ERRLSYRALQ GALMIYFYRE EPRFQVPFQL LTSLMDIDSL MTKWRYNHVC MVHRMLGSKA GTGGSSGYHY LRSTVSDRYK VFVDLFNLST YLIPRHWIPK MNPTIHKFLY TAEYCDSSYF SSDESD | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |