Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human U6 snRNA-associated Sm-like protein LSm4 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) U6 snRNA-associated Sm-like protein LSm4, was expressed in the hosts and tags indicated.
160.00€ - 2385.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_036453.1 |
---|---|
ID de gen (Entrez) | 25804 |
Nombre | U6 snRNA-associated Sm-like protein LSm4 Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not determined. |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16002470
|
enQuireBio™
QP6322-ec-10ug |
10 μg | N/A | ||||||
16042470
|
enQuireBio™
QP6322-ec-50ug |
50 μg | N/A | ||||||
16092460
|
enQuireBio™
QP6322-ec-100ug |
100 μg |
530.00€
100 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
16022470
|
enQuireBio™
QP6322-ec-200ug |
200 μg | N/A | ||||||
16032470
|
enQuireBio™
QP6322-ec-500ug |
500 μg | N/A | ||||||
16012470
|
enQuireBio™
QP6322-ec-1mg |
1 mg |
2385.00€
1 miligramo |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Especificaciones
NP_036453.1 | |
U6 snRNA-associated Sm-like protein LSm4 Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
Human | |
His-SUMO | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
25804 | |
Research Use Only | |
LSM4 | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MLPLSLLKTA QNHPMLVELK NGETYNGHLV SCDNWMNINL REVICTSRDG DKFWRMPECY IRGSTIKYLR IPDEIIDMVK EEVVAKGRGR GGLQQQKQQK GRGMGGAGRG VFGGRGRGGI PGTGRGQPEK KPGRQAGKQ | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |