Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human UBQLN2 Protein
A cDNA sequence encoding the UBQLN2 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 4090.00€
Especificaciones
Nombre | UBQLN2 Protein |
---|---|
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Tipo de producto | Recombinant Protein |
Reactividad cruzada | Human |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15924989
|
enQuireBio™
QP13876-5ug |
5 μg |
137.00€
5 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
15914989
|
enQuireBio™
QP13876-20ug |
20 μg |
212.00€
20 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
15904989
|
enQuireBio™
QP13876-1mg |
1 mg |
4090.00€
1 miligramo |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Especificaciones
UBQLN2 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
UBQLN2 protein solution (0.25 mg/ml) containing Phosphate Buffered Saline (pH 7.4), 20% glycerol and 1mM DTT. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMAENGES SGPPRPSRGP AAAQGSAAAP AEPKIIKVTV KTPKEKEEFA VPENSSVQQF KEAISKRFKS QTDQLVLIFA GKILKDQDTL IQHGIHDGLT VHLVIKSQNR PQGQSTQPSN AAGTNTTSAS TPRSNSTPIS TNSNPFGLGS LGGLAGLSSL GLSSTNFSEL QSQMQQQLMA SPEMMIQIME NPFVQSMLSN PDLMRQLIMA NPQMQQLIQR NPEISHLLNN PDIMRQTLEI ARNPAMMQEM MRNQDLALSN LESIPGGYNA LRRMYTDIQE PMLNAAQEQF GGNPFASVGS SSSSGEGTQP SRTENRDPLP NPWAPPPATQ SSATTSTTTS TGSGSGNSSS NATGNTVAAA NYVASIFSTP GMQSLLQQIT ENPQLIQNML SAPYMRSMMQ SLSQNPDLAA QMMLNSPLFT ANPQLQEQMR PQLPAFLQQM QNPDTLSAMS NPRAMQALMQ IQQGLQTLAT EAPGLIPSFT PGVGVGVLGT AIGPVGPVTP IGPIGPIVPF TPIGPIGPIG PTGPAAPPGS TGSGGPTGPT VSSAAPSETT SPTSESGPNQ QFIQQMVQAL AGANAPQLPN PEVRFQQQLE QLNAMGFLNR EANLQALIAT GGDINAAIER LLGSQPS | |
Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE. |