Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Uridine-cytidine kinase 1 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Uridine-cytidine kinase 1, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP6867-ec-50ug
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16086410
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »
Especificaciones
NP_001129426.1
Uridine-cytidine kinase 1 Protein
Research Use Only
UCK1
Recombinant Protein
E. coli
MASAGGEDCE SPAPEADRPH QRPFLIGVSG GTASGKSTVC EKIMELLGQN EVEQRQRKVV ILSQDRFYKV LTAEQKAKAL KGQYNFDHPD AFDNDLMHRT LKNIVEGKTV EVPTYDFVTH SRLPETTVVY PADVVLFEGI LVFYSQEIRD MFHLRLFVDT DSDVRLSRRD KEVCRCDHPA RSGQYGCHQP DRAAHPGHSE W
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
83549
50 μg
Not determined.
Full Length of Isoform 2
Human
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol