Learn More
R&D Systems™ Recombinant Human VEGF 165 Protein
310.00€ - 5735.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_001165097.1 |
---|---|
Para utilizar con (aplicación) | Bioactivity |
Formulación | Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in Sodium Acetate. |
ID de gen (Entrez) | 7422 |
Peso molecular | M.W. Observed: 19-21 kDa, under reducing conditions., M.W. Theoretical: 19.2 kDa (monomer) |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
18736186
|
R&D Systems™
BT-VEGF-01M |
1 mg |
5735.00€
1 miligramo |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
18709986
|
R&D Systems™
BT-VEGF-050 |
50 μg |
722.00€
50 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
18776275
|
R&D Systems™
BT-VEGF-020 |
20 μg |
310.00€
20 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
18789886
|
R&D Systems™
BT-VEGF-100 |
100 μg |
1165.00€
100 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
18778896
|
R&D Systems™
BT-VEGF-250 |
250 μg |
2025.00€
250 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
18735676
|
R&D Systems™
BT-VEGF-500 |
500 μg |
3450.00€
500 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
Measured in a cell proliferation assay using HUVEC human umbilical vein endothelial cells. Conn, G. et al. (1990) Proc. Natl. Acad. Sci. USA 87:1323. The ED50 for this effect is 1.50-12.0 ng/mL.Especificaciones
NP_001165097.1 | |
Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in Sodium Acetate. | |
M.W. Observed: 19-21 kDa, under reducing conditions., M.W. Theoretical: 19.2 kDa (monomer) | |
Unconjugated | |
VEGF |
Bioactivity | |
7422 | |
MVCD1, VAS, vascular endothelial growth factor A, Vascular permeability factor, Vasculotropin, VEGFA, VEGF-A, VEGFMGC70609, VPF, VPFvascular endothelial growth factor | |
Reconstitute the 10 μg size at 100 μg/mL in sterile deionized water. Reconstitute all other sizes at 500 μg/mL in sterile deionized water. |