Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Vesicle-associated membrane protein 1
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Vesicle-associated membrane protein 2, was expressed in the hosts and tags indicated.
160.00€ - 2385.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_055047.2 |
---|---|
ID de gen (Entrez) | 6844 |
Nombre | Vesicle-associated membrane protein 1 |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not determined. |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16026460
|
enQuireBio™
QP6874-ec-10ug |
10 μg | |||||||
16066460
|
enQuireBio™
QP6874-ec-50ug |
50 μg | |||||||
16016460
|
enQuireBio™
QP6874-ec-100ug |
100 μg |
530.00€
100 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
16046460
|
enQuireBio™
QP6874-ec-200ug |
200 μg | |||||||
16056460
|
enQuireBio™
QP6874-ec-500ug |
500 μg | |||||||
16036460
|
enQuireBio™
QP6874-ec-1mg |
1 mg |
2385.00€
1 miligramo |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Especificaciones
NP_055047.2 | |
Vesicle-associated membrane protein 1 | |
Not determined. | |
Full Length | |
Human | |
GST | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
6844 | |
Research Use Only | |
VAMP2 | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MSATAATAPP AAPAGEGGPP APPPNLTSNR RLQQTQAQVD EVVDIMRVNV DKVLERDQKL SELDDRADAL QAGASQFETS AAKLKRKYWW KNLKMMIILG VICAIILIII IVYFST | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |