Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human YWHAE Protein
A cDNA sequence encoding the YWHAE was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 1815.00€
Especificaciones
ID de gen (Entrez) | 7531 |
---|---|
Nombre | YWHAE Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Símbolo de gen | YWHAE |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15905329
|
enQuireBio™
QP13985-HIS-2ug |
2 μg |
137.00€
2 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
15995319
|
enQuireBio™
QP13985-HIS-10ug |
10 μg |
212.00€
10 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
15985319
|
enQuireBio™
QP13985-HIS-100ug |
100 μg |
1815.00€
100 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Especificaciones
7531 | |
Research Use Only | |
YWHAE | |
Human | |
His | |
The YWHAE solution (1 mg/1ml) contains phosphate buffered Saline (pH 7.4), 1mM DTT and 10% glycerol. |
YWHAE Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MDDREDLVYQ AKLAEQAERY DEMVESMKKV AGMDVELTVE ERNLLSVAYK NVIGARRASW RIISSIEQKE ENKGGEDKLK MIREYRQMVE TELKLICCDI LDVLDKHLIP AANTGESKVF YYKMKGDYHR YLAEFATGND RKEAAENSLV AYKAASDIAM TELPPTHPIR LGLALNFSVF YYEILNSPDR ACRLAKAAFD DAIAELDTLS EESYKDSTLI MQLLRDNLTL WTSDMQGDGE EQNKEALQDV EDENQ | |
Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE. |