Learn More
enQuireBio™ Recombinant M. tuberculosis Thymidylate kinase Protein
Código de producto. p-7152603
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
15918929 10 μg 10 microgramos
15958929 50 μg 50 microgramos
15908929 100 μg 100 microgramos
15938929 200 μg 200 microgramos
15948929 500 μg 500 microgramos
15928929 1 mg 1 miligramo
6 options
Código de producto. 15918929
Marca: enQuireBio™ QP5956ec10ug
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
A DNA sequence encoding the Mycobacterium tuberculosis (strain CDC 1551 / Oshkosh) Thymidylate kinase, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Número de acceso WP_003417036.1
Nombre M. tuberculosis Thymidylate kinase Protein
Cantidad 10 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen tmk
Longitud de la proteína Full Length
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada M. tuberculosis
Especie E. coli
Etiqueta de proteína His-SUMO
Secuencia MLIAIEGVDG AGKRTLVEKL SGAFRAAGRS VATLAFPRYG QSVAADIAAE ALHGEHGDLA SSVYAMATLF ALDRAGAVHT IQGLCRGYDV VILDRYVASN AAYSAARLHE NAAGKAAAWV QRIEFARLGL PKPDWQVLLA VSAELAGERS RGRAQRDPGR ARDNYERDAE LQQRTGAVYA ELAAQGWGGR WLVVGADVDP GRLAATLAPP DVPS
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.