Learn More
enQuireBio™ Recombinant Macaque IL17 / IL17A Protein
A DNA sequence encoding the Macaca mulatta (Rhesus macaque) IL17 / IL17A, was expressed in the hosts and tags indicated.
309.00€ - 3405.00€
Especificaciones
Número de acceso | XP_001106391.1 |
---|---|
ID de gen (Entrez) | 708123 |
Nombre | IL17 / IL17A Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not determined. |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16061600
|
enQuireBio™
QP6211-ec-10ug |
10 μg | N/A | ||||||
16001610
|
enQuireBio™
QP6211-ec-50ug |
50 μg | N/A | ||||||
16051600
|
enQuireBio™
QP6211-ec-100ug |
100 μg |
985.00€
100 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
16081600
|
enQuireBio™
QP6211-ec-200ug |
200 μg | N/A | ||||||
16091600
|
enQuireBio™
QP6211-ec-500ug |
500 μg | N/A | ||||||
16071600
|
enQuireBio™
QP6211-ec-1mg |
1 mg |
3405.00€
1 miligramo |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Especificaciones
XP_001106391.1 | |
IL17 / IL17A Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
Macaque | |
GST | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
708123 | |
Research Use Only | |
IL17A | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
GIAIPRNPGC PNSEDKTFPR TVMVNLNIHN RNTNTNPKRS SDYYNRSTSP WNLHRNEDPE RYPSVIWEAK CRHLGCVNAD GNVDYHMNSV PIQQEILVLR REPRHCPNSF RLEKILVSVG CTCVTPIVHH VA | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |