missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Macaque MAPT / Tau Protein
A DNA sequence encoding the Macaca mulatta (Rhesus macaque) MAPT / Tau, was expressed in the hosts and tags indicated.
309.00€ - 3405.00€
Especificaciones
Número de acceso | XP_014975440.1 |
---|---|
ID de gen (Entrez) | 574327 |
Nombre | MAPT / Tau Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not determined. |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16022620
|
enQuireBio™
QP6344-EC-100UG |
100 μg |
985.00€
100 microgramos |
Fecha estimada de envío: 19-09-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16042620
|
enQuireBio™
QP6344-EC-1MG |
1 mg |
3405.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 19-09-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16032620
|
enQuireBio™
QP6344-EC-10UG |
10 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16052620
|
enQuireBio™
QP6344-EC-200UG |
200 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16062620
|
enQuireBio™
QP6344-EC-500UG |
500 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16072620
|
enQuireBio™
QP6344-EC-50UG |
50 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Especificaciones
XP_014975440.1 | |
MAPT / Tau Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
Macaque | |
His-SUMO | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
574327 | |
Research Use Only | |
Mapt | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
AEPRQEFDVM EDHAGTYGLG DRKDQEGYTM LQDQEGDTDA GLKESPLQTP AEDGSEELGS ETSDAKSTPT AEDVTAPLVD ERAPGEQAAA QPHMEIPEGT TAEEAGIGDT PSLEDEAAGH VTQARMVSKS KDGTGSDDKK AKGADGKTKI ATPRGAAPPG QKGQANATRI PAKTPPAPKT PPSSATKQVQ RKPPPAEPTS ERGEPPKSGD RSGYSSPGSP GTPGSRSRTP SLPTPPAREP KKVAVVRTPP KSPSSAKSRL QTAPVPMPDL KNVKSKIGST ENLKHQPGGG KVQIINKKLD LSNVQSKCGS KDNIKHVPGG GSVQIVYKPV DLSKVTSKCG SLGNIHHKPG GGQVEVKSEK LDFKDRVQSK IGSLDNITHV PGGGNKKIET HKLTFRENAK AKTDHGAEIV YKSPVVSGDT SPRHLSNVSS TGSIDMVDSP QLATLADEVS ASLAKQGL | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |