Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse Apolipoprotein 1
A DNA sequence encoding the Mus musculus (Mouse) Apolipoprotein E, was expressed in the hosts and tags indicated.
245.00€ - 2645.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_001292748.1 |
---|---|
ID de gen (Entrez) | 11816 |
Nombre | Apolipoprotein 1 |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not determined. |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15936869
|
enQuireBio™
QP5668-ye-10ug |
10 μg | N/A | ||||||
15976869
|
enQuireBio™
QP5668-ye-50ug |
50 μg | N/A | ||||||
15926869
|
enQuireBio™
QP5668-ye-100ug |
100 μg |
770.00€
100 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
15956869
|
enQuireBio™
QP5668-ye-200ug |
200 μg | N/A | ||||||
15966869
|
enQuireBio™
QP5668-ye-500ug |
500 μg |
2195.00€
500 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
15946869
|
enQuireBio™
QP5668-ye-1mg |
1 mg | N/A | ||||||
Especificaciones
NP_001292748.1 | |
Apolipoprotein 1 | |
Not determined. | |
Full Length | |
Mouse | |
His | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
11816 | |
Research Use Only | |
Apoe | |
Recombinant Protein | |
Yeast | |
EGEPEVTDQL EWQSNQPWEQ ALNRFWDYLR WVQTLSDQVQ EELQSSQVTQ ELTALMEDTM TEVKAYKKEL EEQLGPVAEE TRARLGKEVQ AAQARLGADM EDLRNRLGQY RNEVHTMLGQ STEEIRARLS THLRKMRKRL MRDAEDLQKR LAVYKAGARE GAERGVSAIR ERLGPLVEQG RQRTANLGAG AAQPLRDRAQ AFGDRIRGRL EEVGNQARDR LEEVREHMEE VRSKMEEQTQ QIRLQAEIFQ ARLKGWFEPI VEDMHRQWAN LMEKIQASVA TNPIITPVAQ ENQ | |
Greater than 89.4% as determined by SDS-PAGE. |