Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse C-C motif chemokine 9 Protein
Código de producto. 16095741
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
Código de producto. 16095741
Marca: enQuireBio™ QP8647ec1mg
A DNA sequence encoding the Mus musculus (Mouse) C-C motif chemokine 9, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Número de acceso NP_035468.1
ID de gen (Entrez) 20308
Nombre C-C motif chemokine 9 Protein
Cantidad 1 mg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen Ccl9
Longitud de la proteína Partial (see sequence information for more details).
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Mouse
Especie E. coli
Etiqueta de proteína His
Secuencia QITHATETKE VQSSLKAQQG LEIEMFHMGF QDSSDCCLSY NSRIQCSRFI GYFPTSGGCT RPGIIFISKR GFQVCANPSD RRVQRCIERL EQN
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.