Learn More
R&D Systems™ Recombinant Mouse CCL17/TARC Protein
Click to view available options
Formulación:
Liofilizado a partir de una solución filtrada de 0,2 μm en acetonitrilo y TFA con BSA como proteína transportadora.
Liofilizado a partir de una solución filtrada de 0,2 μm en acetonitrilo y TFA.
Tamaño de la unidad:
25 microgramos
Descripción
The Recombinant Mouse CCL17/TARC Protein is derived from E. coli.
Especificaciones
Especificaciones
| Formulación | Liofilizado a partir de una solución filtrada de 0,2 μm en acetonitrilo y TFA con BSA como proteína transportadora. |
| ID de gen (Entrez) | 20295 |
| Peso molecular | 7.9 kDa |
| Nombre | CCL17/TARC |
| Cantidad | 25 μg |
| Fuente | E. coli-derived mouse CCL17/TARC protein Ala24-Pro93 |
| Requisitos de almacenamiento | Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70° C as supplied. 1 month, 2 to 8° C under sterile conditions after reconstitution. 3 months, -20 to -70° C under sterile conditions after reconstitution. |
| Alias de gen | ABCD-2, CC chemokine TARC, C-C motif chemokine 17, chemokine (C-C motif) ligand 17, MGC138273, SCYA17, SCYA17MGC138271, small inducible cytokine subfamily A (Cys-Cys), member 17, Small-inducible cytokine A17, T cell-directed CC chemokine, TARC, TARCA-152E5.3, Thymus and activation-regulated chemokine |
| Conjugado | Unconjugated |
| Recombinante | Recombinant |
| Mostrar más |