Learn More
R&D Systems™ Recombinant Mouse CCL4/MIP-1 beta Protein
Extensive quality control produces industry leading bioactivity and lot-to-lot consistency that instills confidence in results and ensures reproducibility. Applications: Bioactivity
377.00€ - 494.00€
Especificaciones
Nombre | CCL4/MIP-1 beta |
---|---|
Fuente | E. coli-derived mouse CCL4/MIP-1 beta protein Ala24-Asn92 |
Conjugado | Unconjugated |
Recombinante | Recombinant |
Código de producto | Marca | Cantidad | Formulación | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Formulación | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
18116200
|
R&D Systems™
451-MB-050 |
50 μg | Lyophilized from a 0.2μm filtered solution in Acetonitrile and TFA with BSA as a carrier protein. |
494.00€
50 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
18167490
|
R&D Systems™
451-MB-010 |
10 μg | Lyophilized from a 0.2μm filtered solution in Acetonitrile and TFA with BSA as a carrier protein. |
377.00€
10 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
18328787
|
R&D Systems™
451-MB-010/CF |
10 μg | Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in Acetonitrile and TFA with Trehalose. |
377.00€
10 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
18147110
|
R&D Systems™
451-MB-050/CF |
50 μg | Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in Acetonitrile and TFA with Trehalose. |
494.00€
50 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
Measured by its ability to chemoattract BaF3 mouse pro-B cells transfected with human CCR5. The ED50 for this effect is 0.75-5 ng/mL.Especificaciones
CCL4/MIP-1 beta | |
E. coli-derived mouse CCL4/MIP-1 beta protein Ala24-Asn92 | |
Unconjugated | |
Recombinant |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido