Learn More
R&D Systems™ Recombinant Mouse CXCL16 Protein
Extensive quality control produces industry leading bioactivity and lot-to-lot consistency that instills confidence in results and ensures reproducibility. Applications: Bioactivity
383.00€
Especificaciones
ID de gen (Entrez) | 66102 |
---|---|
Peso molecular | 9.9 kDa |
Nombre | CXCL16 Chemokine Domain |
Cantidad | 25 μg |
Fuente | E. coli-derived mouse CXCL16 protein Asn27-Pro114 |
Código de producto | Marca | Formulación | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Formulación | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
18127140
|
R&D Systems™
503-CX-025 |
Lyophilized from a 0.2μm filtered solution in PBS with BSA as a carrier protein. |
383.00€
25 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
18166520
|
R&D Systems™
503-CX-025/CF |
Lyophilized from a 0.2μm filtered solution in PBS. |
383.00€
25 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
The Recombinant Mouse CXCL16 Protein is derived from E. coli. The Recombinant Mouse CXCL16 Protein has been validated for the following applications: Bioactivity.Especificaciones
66102 | |
CXCL16 Chemokine Domain | |
E. coli-derived mouse CXCL16 protein Asn27-Pro114 | |
Unconjugated | |
>97%, by SDS-PAGE visualized with Silver Staining and quantitative densitometry by Coomassie™ Blue Staining. |
9.9 kDa | |
25 μg | |
Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70° C as supplied. 1 month, 2 to 8° C under sterile conditions after reconstitution. 3 months, -20 to -70° C under sterile conditions after reconstitution. | |
Recombinant |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido