Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse Cytochrome P450 3A13 Protein
A DNA sequence encoding the Mus musculus (Mouse) Cytochrome P450 3A13, was expressed in the hosts and tags indicated.
245.00€ - 3405.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_031845.1 |
---|---|
ID de gen (Entrez) | 13113 |
Nombre | Cytochrome P450 3A13 Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not determined. |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16010411
|
enQuireBio™
QP7720-EC-100UG |
100 μg |
770.00€
100 microgramos |
Fecha estimada de envío: 19-09-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16030411
|
enQuireBio™
QP7720-EC-1MG |
1 mg |
3405.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 19-09-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16020411
|
enQuireBio™
QP7720-EC-10UG |
10 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16040411
|
enQuireBio™
QP7720-EC-200UG |
200 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16050411
|
enQuireBio™
QP7720-EC-500UG |
500 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16060411
|
enQuireBio™
QP7720-EC-50UG |
50 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Especificaciones
NP_031845.1 | |
Cytochrome P450 3A13 Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
Mouse | |
His-SUMO | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
13113 | |
Research Use Only | |
Cyp3a13 | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MDLIPNFSME TWMLLATSLV LLYLYGTHSH GIFKKLGIPG PKPLPFLGTI LAYQKGFWEC DIQCHKKYGK MWGLYDGRQP VLAITDPDII KTVLVKECYS TFTNRRRFGP VGILKKAISI SENEEWKRIR ALLSPTFTSG RLKEMFPIIN QFTDVLVRNM RQGLGEGKPT SMKDIFGAYS MDVITATSFG VNIDSLNNPQ DPFVEKIKKL LKFDIFDPLF LSVTLFPFLT PVFDALNVSL FPRDVISFFT TSVERMKENR MKEKEKQRVD FLQLMINSQN YKTKESHKAL SDVEIVAQSV IFIFAGYETT SSALSFALYL LAIHPDVQKK LQDEIDAALP NKAPATYDTL LQMEYLDMVV NETLRLYPIA GRLERVCKTD VEINGLFIPK GTVVMIPTFA LHKDPKYWPE PEEFRPERFS KKNQDSINPY MYLPFGSGPR NCIGMRFALI NMKVALVRVL QNFTVQPCKE TEIPLKLSKQ GLLQPENPLL LKVVSRDETV SDE | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |