Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse Glucagon receptor Protein
A DNA sequence encoding the Mus musculus (Mouse) Glucagon receptor, was expressed in the hosts and tags indicated.
245.00€ - 3405.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_032127.2 |
---|---|
ID de gen (Entrez) | 14527 |
Nombre | Glucagon receptor Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not determined. |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15939779
|
enQuireBio™
QP6073-ec-10ug |
10 μg | |||||||
15979779
|
enQuireBio™
QP6073-ec-50ug |
50 μg | |||||||
15929779
|
enQuireBio™
QP6073-ec-100ug |
100 μg |
770.00€
100 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
15959779
|
enQuireBio™
QP6073-ec-200ug |
200 μg | |||||||
15969779
|
enQuireBio™
QP6073-ec-500ug |
500 μg | |||||||
15949779
|
enQuireBio™
QP6073-ec-1mg |
1 mg |
3405.00€
1 miligramo |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Especificaciones
NP_032127.2 | |
Glucagon receptor Protein | |
Not determined. | |
Extracellular Domain | |
Mouse | |
GST | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
14527 | |
Research Use Only | |
Gcgr | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
AQVMDFLFEK WKLYSDQCHH NLSLLPPPTE LVCNRTFDKY SCWPDTPPNT TANISCPWYL PWYHKVQHRL VFKRCGPDGQ WVRGPRGQPW RNASQCQLDD EEIEVQKGVA KMYSSQQ | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |