Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse Guanylate cyclase activator 2B Protein
A DNA sequence encoding the Mus musculus (Mouse) Guanylate cyclase activator 2B, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP6134-ec-500ug
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16071050
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »
Especificaciones
NP_032217.2
Guanylate cyclase activator 2B Protein
Research Use Only
Guca2b
Recombinant Protein
E. coli
VYIKYHGFQV QLESVKKLNE LEEKEMSNPQ PRRSGLLPAV CHNPALPLDL QPVCASQEAA STFKALRTIA TDECELCINV ACTGC
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
14916
500 μg
Not determined.
Full Length
Mouse
GST
Tris-based buffer, 50% glycerol