Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse Hemoglobin subunit alpha Protein
A DNA sequence encoding the Mus musculus (Mouse) Hemoglobin subunit alpha, was expressed in the hosts and tags indicated.
245.00€ - 2645.00€
Especificaciones
Nombre | Hemoglobin subunit alpha Protein |
---|---|
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not determined. |
Símbolo de gen | Hba |
Longitud de la proteína | Full Length |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16021160
|
enQuireBio™
QP6146-ye-10ug |
10 μg | |||||||
16061160
|
enQuireBio™
QP6146-ye-50ug |
50 μg | |||||||
16011160
|
enQuireBio™
QP6146-ye-100ug |
100 μg |
770.00€
100 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
16041160
|
enQuireBio™
QP6146-ye-200ug |
200 μg | |||||||
16051160
|
enQuireBio™
QP6146-ye-500ug |
500 μg |
2195.00€
500 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
16031160
|
enQuireBio™
QP6146-ye-1mg |
1 mg | |||||||
Especificaciones
Hemoglobin subunit alpha Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
Mouse | |
His | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
Research Use Only | |
Hba | |
Recombinant Protein | |
Yeast | |
VLSGEDKSNI KAAWGKIGGH GAEYGAEALE RMFASFPTTK TYFPHFDVSH GSAQVKGHGK KVADALASAA GHLDDLPGAL SALSDLHAHK LRVDPVNFKL LSHCLLVTLA SHHPADFTPA VHASLDKFLA SVSTVLTSKY R | |
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE. |