missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant Mouse IGFBP1 Protein

A DNA sequence encoding the Mus musculus (Mouse) IGFBP1, was expressed in the hosts and tags indicated.

Marca:  enQuireBio™ QP6208-ye-100ug

Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 16011580

  • 770.00€ / 100 microgramos
Fecha estimada de envío: 19-09-2024
para ver el stock

Descripción

Descripción

Especificaciones

Especificaciones

NP_032367.3
IGFBP1 Protein
Research Use Only
Igfbp1
Recombinant Protein
Yeast
APQPWHCAPC TAERLGLCPP VPASCPEISR PAGCGCCPTC ALPMGAACGV ATARCAQGLS CRALPGEPRP LHALTRGQGA CVPEPAAPAT STLFSSQHEE AKAAVVSADE LSESPEMTEE QLLDSFHLMA PSREDQPILW NAISTYSSMR AREIADLKKW KEPCQRELYK VLERLAAAQQ KAGDEIYKFY LPNCNKNGFY HSKQCETSLD GEAGLCWCVY PWSGKKIPGS LETRGDPNCH QYFNVHN
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
16006
100 μg
Not determined.
Full Length
Mouse
His
Tris-based buffer, 50% glycerol
Sugerencias de productos

Sugerencias de productos

Videos
SDS
Documentos

Documentos

Certificados
Ofertas especiales

Ofertas especiales