Learn More
R&D Systems™ Recombinant Mouse IL-27 p28/IL-30 Protein
Extensive quality control produces industry leading bioactivity and lot-to-lot consistency that instills confidence in results and ensures reproducibility. Applications: Bioactivity
355.00€
Especificaciones
ID de gen (Entrez) | 246779 |
---|---|
Peso molecular | Observed Molecular Wt: 25-35kDa, reducing conditions, Predicted Molecular Wt.: 24.9kDa |
Nombre | IL-27 p28/IL-30 |
Cantidad | 10 μg |
Fuente | Mouse myeloma cell line,NS0-derived mouse IL-27 p28/IL-30 protein Phe29-Ser234,with a C-terminal 10-His tag |
Código de producto | Marca | Formulación | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Formulación | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
18166400
|
R&D Systems™
7430-ML-010/CF |
Lyophilized from a 0.2μm filtered solution in HEPES, NaCl and CHAPS. |
355.00€
10 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
18327747
|
R&D Systems™
7430-ML-010 |
Lyophilized from a 0.2μm filtered solution in HEPES, NaCl and CHAPS with BSA as a carrier protein. |
355.00€
10 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
The Recombinant Mouse IL-27 p28/IL-30 Protein is derived from NS0. The Recombinant Mouse IL-27 p28/IL-30 Protein has been validated for the following applications: Bioactivity.Especificaciones
246779 | |
IL-27 p28/IL-30 | |
Mouse myeloma cell line,NS0-derived mouse IL-27 p28/IL-30 protein Phe29-Ser234,with a C-terminal 10-His tag | |
Unconjugated | |
90%, by SDS-PAGE under reducing conditions and visualized by silver stain. |
Observed Molecular Wt: 25-35kDa, reducing conditions, Predicted Molecular Wt.: 24.9kDa | |
10 μg | |
Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70° C as supplied. 1 month, 2 to 8° C under sterile conditions after reconstitution. 3 months, -20 to -70° C under sterile conditions after reconstitution. | |
Recombinant |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido