Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse IL1F10 / IL-38 Protein
A DNA sequence encoding the Mus musculus (Mouse) IL1F10 / IL-38, was expressed in the hosts and tags indicated.
313.00€ - 2645.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_694717.1 |
---|---|
ID de gen (Entrez) | 215274 |
Nombre | IL1F10 / IL-38 Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not determined. |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16021391
|
enQuireBio™
QP7885-ec-10ug |
10 μg |
313.00€
10 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
16061391
|
enQuireBio™
QP7885-ec-50ug |
50 μg | |||||||
16011391
|
enQuireBio™
QP7885-ec-100ug |
100 μg | |||||||
16041391
|
enQuireBio™
QP7885-ec-200ug |
200 μg |
1275.00€
200 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
16051391
|
enQuireBio™
QP7885-ec-500ug |
500 μg |
2210.00€
500 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
16031391
|
enQuireBio™
QP7885-ec-1mg |
1 mg | |||||||
Especificaciones
NP_694717.1 | |
IL1F10 / IL-38 Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
Mouse | |
His-SUMO | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
215274 | |
Research Use Only | |
Il1f10 | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MCSLPMARYY IIKDAHQKAL YTRNGQLLLG DPDSDNYSPE KVCILPNRGL DRSKVPIFLG MQGGSCCLAC VKTREGPLLQ LEDVNIEDLY KGGEQTTRFT FFQRSLGSAF RLEAAACPGW FLCGPAEPQQ PVQLTKESEP STHTEFYFEM SR | |
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE. |