missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

R&D Systems™ Recombinant Mouse LIF, Animal-Free Protein

Código de producto. p-200009237
Click to view available options
Cantidad:
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
50 microgramos
500 microgramos
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18726075

Marca: R&D Systems™ Qk0180050

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Supports mouse ES cell propagation in chemically defined, feeder-free iPSC culture
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Número de acceso P09056.1
Para utilizar con (aplicación) Bioactivity
Formulación Lyophilized from acetonitrile/TFA
ID de gen (Entrez) 3976
Peso molecular M.W. (Observed): Monomeric mouse LIF protein only, M.W. (Theroretical): 20 kDa
Cantidad 50 μg
Fuente E. coli-derived mouse LIF protein
Requisitos de almacenamiento Store lyophilized protein between -20°C to -80°C until the date of expiry. Avoid freeze-thaw cycles.
Concentración de endotoxinas <0.10 EU per 1 μg of the protein by the LAL method.
Alias de gen CDF, D factor, DIA, differentiation inhibitory activity, differentiation stimulating factor, Differentiation-stimulating factor, Emfilermin, HILDAcholinergic differentiation factor, leukemia inhibitory factor, leukemia inhibitory factor (cholinergic differentiation factor), Melanoma-derived LPL inhibitor, MLPLI
Conjugado Unconjugated
Reconstitución Resuspend in 10 mM HCl at >100 μg/mL, prepare single use aliquots, add carrier protein if desired.
Expresión LIF
Mostrar más Mostrar menos
Corrección del contenido de un producto

Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.

Título del producto

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado