Learn More
R&D Systems™ Recombinant Mouse LIX Protein
Extensive quality control produces industry leading bioactivity and lot-to-lot consistency that instills confidence in results and ensures reproducibility. Applications: Bioactivity
342.00€
Especificaciones
Para utilizar con (aplicación) | Bioactivity |
---|---|
ID de gen (Entrez) | 20311 |
Peso molecular | 8 kDa |
Nombre | LIX |
Cantidad | 25 μg |
Código de producto | Marca | Formulación | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Formulación | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
18168670
|
R&D Systems™
433-MC-025/CF |
Lyophilized from a 0.2μm filtered solution in PBS. |
342.00€
25 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
18116420
|
R&D Systems™
433-MC-025 |
Lyophilized from a 0.2μm filtered solution in PBS with BSA as a carrier protein. |
342.00€
25 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
The Recombinant Mouse LIX Protein is derived from E. coli. The Recombinant Mouse LIX Protein has been validated for the following applications: Bioactivity.Especificaciones
Bioactivity | |
8 kDa | |
25 μg | |
Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70° C as supplied. 1 month, 2 to 8° C under sterile conditions after reconstitution. 3 months, -20 to -70° C under sterile conditions after reconstitution. | |
Recombinant |
20311 | |
LIX | |
E. coli-derived mouse LIX protein Val45-Ala118 | |
Unconjugated | |
97%, by SDS-PAGE under reducing conditions and visualized by silver stain. |