Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse Major urinary protein 11 Protein
A DNA sequence encoding the Mus musculus (Mouse) Major urinary protein 11, was expressed in the hosts and tags indicated.
245.00€ - 3545.00€
Especificaciones
Número de acceso NP_001157998.1
ID de gen (Entrez) 100039028
Nombre Major urinary protein 11 Protein
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Ver más especificaciones
Productos 6
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
16018440
Ver documentos
enQuireBio™
QP7360-ec-10ug
10 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
16058440
Ver documentos
enQuireBio™
QP7360-ec-50ug
50 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
16008440
Ver documentos
enQuireBio™
QP7360-ec-100ug
100 μg
800.00€
100 microgramos
16038440
Ver documentos
enQuireBio™
QP7360-ec-200ug
200 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
16048440
Ver documentos
enQuireBio™
QP7360-ec-500ug
500 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
16028440
Ver documentos
enQuireBio™
QP7360-ec-1mg
1 mg
3545.00€
1 miligramo
Especificaciones
NP_001157998.1
Major urinary protein 11 Protein
Not determined.
Full Length
Mouse
His
Tris-based buffer, 50% glycerol
100039028
Research Use Only
Mup11
Recombinant Protein
E. coli
REKINGEWHT IILASDKREK IEDNGNFRLF LEQIHVLENS LVLKFHTVRD EECSELSMVA DKTEKAGEYS VTYDGFNTFT IPKTDYDNFL MAHLINEKDG ETFQLMGLYG REPDLSSDIK ERFAQLCEEH GILRENIIDL SNANRCLQAR E
Greater than 81.5% as determined by SDS-PAGE.