Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse Monoglyceride lipase Protein
A DNA sequence encoding the Mus musculus (Mouse) Monoglyceride lipase, was expressed in the hosts and tags indicated.
287.00€ - 3175.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_001159721.1 |
---|---|
ID de gen (Entrez) | 23945 |
Nombre | Monoglyceride lipase Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not determined. |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16017971
|
enQuireBio™
QP9271-YE-100UG |
100 μg |
920.00€
100 microgramos |
Fecha estimada de envío: 19-09-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16057971
|
enQuireBio™
QP9271-YE-500UG |
500 μg |
2650.00€
500 microgramos |
Fecha estimada de envío: 19-09-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16027971
|
enQuireBio™
QP9271-YE-10UG |
10 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16047971
|
enQuireBio™
QP9271-YE-200UG |
200 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16067971
|
enQuireBio™
QP9271-YE-50UG |
50 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16037971
|
enQuireBio™
QP9271-YE-1MG |
1 mg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Especificaciones
NP_001159721.1 | |
Monoglyceride lipase Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
Mouse | |
His | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
23945 | |
Research Use Only | |
Mgll | |
Recombinant Protein | |
Yeast | |
MPEASSPRRT PQNVPYQDLP HLVNADGQYL FCRYWKPSGT PKALIFVSHG AGEHCGRYDE LAHMLKGLDM LVFAHDHVGH GQSEGERMVV SDFQVFVRDV LQHVDTIQKD YPDVPIFLLG HSMGGAISIL VAAERPTYFS GMVLISPLVL ANPESASTLK VLAAKLLNFV LPNMTLGRID SSVLSRNKSE VDLYNSDPLV CRAGLKVCFG IQLLNAVARV ERAMPRLTLP FLLLQGSADR LCDSKGAYLL MESSRSQDKT LKMYEGAYHV LHRELPEVTN SVLHEVNSWV SHRIAAAGAG CPP | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |