Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse Murinoglobulin-1 Protein
A DNA sequence encoding the Escherichia coli CFA/I fimbrial subunit E, was expressed in the hosts and tags indicated.
364.00€ - 3745.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_032671.2 |
---|---|
ID de gen (Entrez) | 17836 |
Nombre | Murinoglobulin-1 Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not determined. |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16017480
|
enQuireBio™
QP7135-10UG |
10 μg |
364.00€
10 microgramos |
Fecha estimada de envío: 19-09-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16057480
|
enQuireBio™
QP7135-50UG |
50 μg |
515.00€
50 microgramos |
Fecha estimada de envío: 19-09-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16007480
|
enQuireBio™
QP7135-100UG |
100 μg |
860.00€
100 microgramos |
Fecha estimada de envío: 19-09-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16037480
|
enQuireBio™
QP7135-200UG |
200 μg |
1390.00€
200 microgramos |
Fecha estimada de envío: 19-09-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16047480
|
enQuireBio™
QP7135-500UG |
500 μg |
2360.00€
500 microgramos |
Fecha estimada de envío: 19-09-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16027480
|
enQuireBio™
QP7135-1MG |
1 mg |
3745.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 19-09-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Especificaciones
NP_032671.2 | |
Murinoglobulin-1 Protein | |
Not determined. | |
Partial (see sequence information for more details). | |
Mouse | |
His | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
17836 | |
Research Use Only | |
Mug1 | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
TPEISWSLRT TLSKRPEEPP RKDPSSNDPL TETIRKYFPE TWVWDIVTVN STGLAEVEMT VPDTITEWKA GALCLSNDTG LGLSSVVPLQ AFKPFFVEVS LPYSVVRGEA FMLKATVMNY LPTSMQMSVQ LEASPDFTAV PVGDDQDSYC LSANGRHTSS WLVTPKSLGN VNFSVSAEAQ QSSEPCGSEV ATVPETGRKD TVVKVLIVEP E | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |