Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse Perforin-1 Protein
A DNA sequence encoding the Mus musculus (Mouse) Perforin-1, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP6526-ec-50ug
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16073930
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »
Especificaciones
NP_035203.3
Perforin-1 Protein
Research Use Only
Prf1
Recombinant Protein
E. coli
PCYTATRSEC KQKHKFVPGV WMAGEGMDVT TLRRSGSFPV NTQRFLRPDR TCTLCKNSLM RDATQRLPVA ITHWRPHSSH CQRNVAAAKV HSTEGVAREA AANINNDWRV GLDVNPRPEA NMRASVAGSH SKVANFAAEK TYQDQYNFNS DTVECRMYSF RLVQKPPLHL DFKKALRALP RNFNSSTEHA YHRLISSYGT HFITAVDLGG RISVLTALRT CQLTLNGLTA DEVGDCLNVE AQVSIGAQAS VSSEYKACEE KKKQHKMATS FHQTYRERHV EVLGGPLDST HDLLFGNQAT PEQFSTWTAS LPSNPGLVDY SLEPLHTLLE EQNPKREALR QAISHYIMSR ARWQNCSRPC RSGQHKSSHD SCQCECQDSK VTNQDCCPRQ RGLAHLVVSN FRAEHLWGDY TTATDAYLKV FFGGQEFRTG VVWNNNNPRW TDKMDFENVL LSTGGPLRVQ VWDADYGWDD DLLGSCDRSP HSGFHEVTCE LNHGRVKFSY HAKCLPHLTG GTCLEYAPQG LLGDPPGNRS GAVW
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.
18646
50 μg
Not determined.
Full Length
Mouse
His
Tris-based buffer, 50% glycerol