missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse Protein CYR61 Protein
A DNA sequence encoding the Mus musculus (Mouse) Protein CYR61, was expressed in the hosts and tags indicated.
245.00€ - 2645.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_034646.1 |
---|---|
ID de gen (Entrez) | 16007 |
Nombre | Protein CYR61 Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not determined. |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16057641
|
enQuireBio™
QP9095-ye-10ug |
10 μg | |||||||
16097641
|
enQuireBio™
QP9095-ye-50ug |
50 μg | |||||||
16047641
|
enQuireBio™
QP9095-ye-100ug |
100 μg |
770.00€
100 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
16077641
|
enQuireBio™
QP9095-ye-200ug |
200 μg | |||||||
16087641
|
enQuireBio™
QP9095-ye-500ug |
500 μg |
2195.00€
500 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
16067641
|
enQuireBio™
QP9095-ye-1mg |
1 mg | |||||||
Especificaciones
NP_034646.1 | |
Protein CYR61 Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
Mouse | |
His | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
16007 | |
Research Use Only | |
CYR61 | |
Recombinant Protein | |
Yeast | |
TCPAACHCPL EAPKCAPGVG LVRDGCGCCK VCAKQLNEDC SKTQPCDHTK GLECNFGASS TALKGICRAQ SEGRPCEYNS RIYQNGESFQ PNCKHQCTCI DGAVGCIPLC PQELSLPNLG CPNPRLVKVS GQCCEEWVCD EDSIKDSLDD QDDLLGLDAS EVELTRNNEL IAIGKGSSLK RLPVFGTEPR VLFNPLHAHG QKCIVQTTSW SQCSKSCGTG ISTRVTNDNP ECRLVKETRI CEVRPCGQPV YSSLKKGKKC SKTKKSPEPV RFTYAGCSSV KKYRPKYCGS CVDGRCCTPL QTRTVKMRFR CEDGEMFSKN VMMIQSCKCN YNCPHPNEAS FRLYSLFNDI HKFRD | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |