missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse Protein disulfide-isomerase A2 Protein
A DNA sequence encoding the Mus musculus (Mouse) Protein disulfide-isomerase A2, was expressed in the hosts and tags indicated.
245.00€ - 3405.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_001074539.1 |
---|---|
ID de gen (Entrez) | 69191 |
Nombre | Protein disulfide-isomerase A2 Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not determined. |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16023600
|
enQuireBio™
QP6479-EC-100UG |
100 μg |
770.00€
100 microgramos |
Fecha estimada de envío: 19-09-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16043600
|
enQuireBio™
QP6479-EC-1MG |
1 mg |
3405.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 19-09-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16033600
|
enQuireBio™
QP6479-EC-10UG |
10 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16053600
|
enQuireBio™
QP6479-EC-200UG |
200 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16063600
|
enQuireBio™
QP6479-EC-500UG |
500 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16073600
|
enQuireBio™
QP6479-EC-50UG |
50 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Especificaciones
NP_001074539.1 | |
Protein disulfide-isomerase A2 Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
Mouse | |
His-SUMO | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
69191 | |
Research Use Only | |
Pdia2 | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
QGEEPGGPSE VLPEEPTGEE VPKEDGILVL NHRTLSLALQ EHSALMVEFY APWCGHCKEL APEYSKAAAL LAAESAVVTL AKVDGPAEPE LTKEFEVVGY PTLKFFQNGN RTNPEEYAGP KTAEGIAEWL RRRVGPSATH LEDEEGVQAL MAKWDMVVIG FFQDLQGKDM ATFLALAKDA LDMTFGFTDQ PQLFEKFGLT KDTVVLFKKF DEGRADFPVD KETGLDLGDL SRFLVIHSMH LVTEFNSQTS PKIFAAKILN HLLLFVNQTL AQHRELLTDF REAAPPFRGQ VLFVMVDVAA DNSHVLNYFG LKAEEAPTLR LINVETTKKY APTGVIAITA ASVAAFCQAV LHGEIKHYLL SQEIPPDWDQ GPVKTLVSKN FEQVAFDETK NVFVKFYAPW CSHCKEMAPA WEALAEKYKD REDIVIAELD ATANELEAFS VLGYPTLKFF PAGPDRKVID YKSTRDLETF SKFLDSGGHL PKEEPKEPAA SAPEAQANST LGPKEEL | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |