Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse Serum amyloid A-3 Protein
A DNA sequence encoding the Mus musculus (Mouse) Serum amyloid A-3 protein, was expressed in the hosts and tags indicated.
245.00€ - 3405.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_035445.1 |
---|---|
ID de gen (Entrez) | 20210 |
Nombre | Serum amyloid A-3 Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not determined. |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16098420
|
enQuireBio™
QP7359-ec-10ug |
10 μg | N/A | ||||||
16038430
|
enQuireBio™
QP7359-ec-50ug |
50 μg | N/A | ||||||
16088420
|
enQuireBio™
QP7359-ec-100ug |
100 μg |
770.00€
100 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
16018430
|
enQuireBio™
QP7359-ec-200ug |
200 μg | N/A | ||||||
16028430
|
enQuireBio™
QP7359-ec-500ug |
500 μg | N/A | ||||||
16008430
|
enQuireBio™
QP7359-ec-1mg |
1 mg |
3405.00€
1 miligramo |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Especificaciones
NP_035445.1 | |
Serum amyloid A-3 Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
Mouse | |
His | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
20210 | |
Research Use Only | |
Saa3 | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
RWVQFMKEAG QGSRDMWRAY SDMKKANWKN SDKYFHARGN YDAARRGPGG AWAAKVISDA REAVQKFTGH GAEDSRADQF ANEWGRSGKD PNHFRPAGLP KRY | |
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE. |