Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse Survivin / BIRC5 / API4 Protein
A DNA sequence encoding the Mus musculus (Mouse) Survivin / BIRC5 / API4, was expressed in the hosts and tags indicated.
245.00€ - 2645.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_001012273.1 |
---|---|
ID de gen (Entrez) | 11799 |
Nombre | Survivin / BIRC5 / API4 Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not determined. |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15937259
|
enQuireBio™
QP5720-ye-10ug |
10 μg | N/A | ||||||
15977259
|
enQuireBio™
QP5720-ye-50ug |
50 μg | N/A | ||||||
15927259
|
enQuireBio™
QP5720-ye-100ug |
100 μg |
770.00€
100 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
15957259
|
enQuireBio™
QP5720-ye-200ug |
200 μg | N/A | ||||||
15967259
|
enQuireBio™
QP5720-ye-500ug |
500 μg |
2195.00€
500 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
15947259
|
enQuireBio™
QP5720-ye-1mg |
1 mg | N/A | ||||||
Especificaciones
NP_001012273.1 | |
Survivin / BIRC5 / API4 Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
Mouse | |
His | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
11799 | |
Research Use Only | |
BIRC5 | |
Recombinant Protein | |
Yeast | |
MGAPALPQIW QLYLKNYRIA TFKNWPFLED CACTPERMAE AGFIHCPTEN EPDLAQCFFC FKELEGWEPD DNPIEEHRKH SPGCAFLTVK KQMEELTVSE FLKLDRQRAK NKIAKETNNK QKEFEETAKT TRQSIEQLAA | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |