Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse Sushi repeat-containing protein SRPX2 Protein
A DNA sequence encoding the Mus musculus (Mouse) Sushi repeat-containing protein SRPX2, was expressed in the hosts and tags indicated.
245.00€ - 3405.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_001077364.2 |
---|---|
ID de gen (Entrez) | 68792 |
Nombre | Sushi repeat-containing protein SRPX2 Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not determined. |
Product Code | Brand | Cantidad | Price | Quantity & Availability | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Product Code | Brand | Cantidad | Price | Quantity & Availability | |||||
16011031
|
enQuireBio™
QP7826-EC-100UG |
100 μg |
770.00€
100 microgramos |
Fecha estimada de envío: 19-09-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16031031
|
enQuireBio™
QP7826-EC-1MG |
1 mg |
3405.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 19-09-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16021031
|
enQuireBio™
QP7826-EC-10UG |
10 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16041031
|
enQuireBio™
QP7826-EC-200UG |
200 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16051031
|
enQuireBio™
QP7826-EC-500UG |
500 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16061031
|
enQuireBio™
QP7826-EC-50UG |
50 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Specifications
NP_001077364.2 | |
Sushi repeat-containing protein SRPX2 Protein | |
Not determined. | |
Full Length of Mature Protein | |
Mouse | |
His-SUMO | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
68792 | |
Research Use Only | |
Srpx2 | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
WYAGSGYSPD ESYNEVYAEE VPAARARALD YRVPRWCYTL NIQDGEATCY SPRGGNYHSS LGTRCELSCD RGFRLIGRKS VQCLPSRRWS GTAYCRQIRC HTLPFITSGT YTCTNGMLLD SRCDYSCSSG YHLEGDRSRI CMEDGRWSGG EPVCVDIDPP KIRCPHSREK MAEPEKLTAR VYWDPPLVKD SADGTITRVT LRGPEPGSHF PEGEHVIRYT AYDRAYNRAS CKFIVKVQVR RCPILKPPQH GYLTCSSAGD NYGAICEYHC DGGYERQGTP SRVCQSSRQW SGTPPVCTPM KINVNVNSAA GLLDQFYEKQ RLLIVSAPDP SNRYYKMQIS MLQQSTCGLD LRHVTIIELV GQPPQEVGRI REQQLSAGII EELRQFQRLT RSYFNMVLID KQGIDRERYM EPVTPEEIFT FIDDYLLSNE ELARRVEQRD LCE | |
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE. |