missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse TH Protein
A cDNA sequence encoding the TH was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 7875.00€
Especificaciones
ID de gen (Entrez) | 21823 |
---|---|
Nombre | TH Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Símbolo de gen | Th |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15904549
|
enQuireBio™
QP13738-2ug |
2 μg |
137.00€
2 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
15984539
|
enQuireBio™
QP13738-10ug |
10 μg |
212.00€
10 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
15994539
|
enQuireBio™
QP13738-1mg |
1 mg |
7875.00€
1 miligramo |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Especificaciones
21823 | |
Research Use Only | |
Th | |
Mouse | |
His | |
TH protein solution (0.25 mg/ml) containing Phosphate Buffered Saline (pH 7.4) and 10% glycerol. |
TH Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Recombinant Protein | |
Baculovirus | |
ADPMPTPSAS SPQPKGFRRA VSEQDTKQAE AVTSPRFIGR RQSLIEDARK EREAAAAAAA AAVASAEPGN PLEAVVFEER DGNAVLNLLF SLRGTKPSSL SRALKVFETF EAKIHHLETR PAQRPLAGSP HLEYFVRFEV PSGDLAALLS SVRRVSDDVR SAREDKVPWF PRKVSELDKC HHLVTKFDPD LDLDHPGFSD QAYRQRRKLI AEIAFQYKQG EPIPHVEYTK EEIATWKEVY ATLKGLYATH ACREHLEAFQ LLERYCGYRE DSIPQLEDVS HFLKERTGFQ LRPVAGLLSA RDFLASLAFR VFQCTQYIRH ASSPMHSPEP DCCHELLGHV PMLADRTFAQ FSQDIGLASL GASDEEIEKL STVYWFTVEF GLCKQNGELK AYGAGLLSSY GELLHSLSEE PEVRAFDPDT AAVQPYQDQT YQPVYFVSES FSDAKDKLRN YASRIQRPFS VKFDPYTLAI DVLDSPHTIR RSLEGVQDEL HTLTQALSAI SHHHHHH | |
Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE. |