Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse Thioredoxin domain-containing protein 12 Protein
A DNA sequence encoding the Mus musculus (Mouse) Thioredoxin domain-containing protein 12, was expressed in the hosts and tags indicated.
245.00€ - 3405.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_079610.1 |
---|---|
ID de gen (Entrez) | 66073 |
Nombre | Thioredoxin domain-containing protein 12 Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not determined. |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16083301
|
enQuireBio™
QP8212-EC-100UG |
100 μg |
770.00€
100 microgramos |
Fecha estimada de envío: 19-09-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16003311
|
enQuireBio™
QP8212-EC-1MG |
1 mg |
3405.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 19-09-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16093301
|
enQuireBio™
QP8212-EC-10UG |
10 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16013311
|
enQuireBio™
QP8212-EC-200UG |
200 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16023311
|
enQuireBio™
QP8212-EC-500UG |
500 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16033311
|
enQuireBio™
QP8212-EC-50UG |
50 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Especificaciones
NP_079610.1 | |
Thioredoxin domain-containing protein 12 Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
Mouse | |
His | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
66073 | |
Research Use Only | |
TXNDC12 | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
RTGLGKGFGD HIHWRTLEDG KKEAAASGLP LMVIIHKSWC GACKALKPKF AESTEISELS HNFVMVNLED EEEPRDEDFS PDGGYIPRIL FLDPSGKVRP EIINESGNPS YKYFYVSAEQ VVQGMKEAQE RLTGDAFREK HFQDEL | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |