Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse Thrombospondin-3 Protein
A DNA sequence encoding the Mus musculus (Mouse) Thrombospondin-3, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP6787-ec-50ug
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16005860
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »
Especificaciones
NP_038719.2
Thrombospondin-3 Protein
Research Use Only
Thbs3
Recombinant Protein
E. coli
DLQVIDLLTV GESRQMVAVA EKIRTALLTA GDIYLLSTFR LPPKQGGVLF GLYSRQDNTR WLEASVVGKI NKVLVRYQRE DGKVHAVNLQ QAGLADGRTH TALLRLRGPS RPSPGLQLYV DCKLGDQHAG LPALAPIPPA EVSGLEIRTG QKAYLRMQGF VESMKIILGG SMARVGALSE CPFQGDDSIH NAVTSALQSI LGEQTKALVT QLTLFNQILV ELRDDIRDQV KEMSLIRNTI MECQVCGFHE QRSHCSPSPC FRGVDCMEVY EYPGYRCGPC PPGLQGNGTH CDDINECAHA DPCFPGSSCI NTMPGFHCEA CPPGYKG
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
21827
50 μg
Not determined.
Partial (see sequence information for more details).
Mouse
GST
Tris-based buffer, 50% glycerol