missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

R&D Systems™ Recombinant Mouse TNF-alpha (aa 80-235) Protein

Código de producto. p-7145982
Click to view available options
Cantidad:
1000 μg
100 μg
25 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
100 microgramos
25 microgramos
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18717996

Marca: R&D Systems™ 410MT01M/CF

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Extensive quality control produces industry leading bioactivity and lot-to-lot consistency that instills confidence in results and ensures reproducibility. Applications: Bioactivity

The Recombinant Mouse TNF-alpha (aa 80-235) Protein is derived from E. coli. The Recombinant Mouse TNF-alpha (aa 80-235) Protein has been validated for the following applications: Bioactivity.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Número de acceso P06804
Para utilizar con (aplicación) Bioactivity
Formulación Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS. *1 mg pack size (01M) is supplied as a 0.2 μm filtered solution in PBS.
ID de gen (Entrez) 7124
Peso molecular 17 kDa
Cantidad 1000 μg
Fuente <EM>E. coli</EM>-derived mouse TNF-alpha protein Leu80-Leu235, with an N-terminal Met
Requisitos de almacenamiento Manual defrost freezer; Avoid repeated freeze-thaw cycles; 12 mo. from receipt, -20 to -70°C as supplied; 1 mo, 2 to 8°C under sterile conditions after reconstitution; 3 mo, -20 to -70°C under sterile conditions after reconstitution
Estado normativo RUO
Concentración de endotoxinas <0.01 EU per 1 μg of the protein by the LAL method.
Alias de gen APC1 protein, Cachectin, Cachetin, DIF, TNF, TNF, monocyte-derived, TNF-a, TNFA, TNFalpha, TNF-alphacachectin, TNFATNF, macrophage-derived, TNFG1F, TNFSF1A, TNFSF2, TNFSF2TNF superfamily, member 2, tumor necrosis factor, tumor necrosis factor (TNF superfamily, member 2), tumor necrosis factor alpha, Tumor necrosis factor ligand superfamily member 2, tumor necrosis factor-alpha
Símbolo de gen Tnf
Conjugado Unconjugated
Reactividad cruzada TNF-alpha
Especie Mouse
Reconstitución Reconstitute at 100 μg/mL in sterile PBS.
Tampón Lyophilized from a 0.2μm filtered solution in PBS.
Grado de pureza o calidad >97%, by SDS-PAGE under reducing conditions and visualized by silver stain.
Mostrar más Mostrar menos
Corrección del contenido de un producto

Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.

Título del producto

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado