missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mycoplasma 46 kDa surface antigen Protein
A DNA sequence encoding the Mycoplasma hyopneumoniae (strain 232) 46 kDa surface antigen, was expressed in the hosts and tags indicated.
352.00€ - 3175.00€
Especificaciones
Número de acceso | WP_011206345.1 |
---|---|
Nombre | Mycoplasma 46 kDa surface antigen Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not determined. |
Símbolo de gen | p46 |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16016990
|
enQuireBio™
QP7000-YE-100UG |
100 μg |
1100.00€
100 microgramos |
Fecha estimada de envío: 19-09-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16066990
|
enQuireBio™
QP7000-YE-50UG |
50 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16026990
|
enQuireBio™
QP7000-YE-10UG |
10 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16046990
|
enQuireBio™
QP7000-YE-200UG |
200 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16056990
|
enQuireBio™
QP7000-YE-500UG |
500 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16036990
|
enQuireBio™
QP7000-YE-1MG |
1 mg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Especificaciones
WP_011206345.1 | |
Research Use Only | |
p46 | |
Recombinant Protein | |
Yeast | |
CGQTESGSTS DSKPQAETLK HKVSNDSIRI ALTDPDNPRW ISAQKDIISY VDETEAATST ITKNQDAQNN WLTQQANLSP APKGFIIAPE NGSGVGTAVN TIADKGIPIV AYDRLITGSD KYDWYVSFDN EKVGELQGLS LAAGLLGKED GAFDSIDQMN EYLKSHMPQE TISFYTIAGS QDDNNSQYFY NGAMKVLKEL MKNSQNKIID LSPEGENAVY VPGWNYGTAG QRIQSFLTIN KDPAGGNKIK AVGSKPASIF KGFLAPNDGM AEQAITKLKL EGFDTQKIFV TGQDYNDKAK TFIKDGDQNM TIYKPDKVLG KVAVEVLRVL IAKKNKASRS EVENELKAKL PNISFKYDNQ TYKVQGKNIN TILVSPVIVT KANVDNPDA | |
Greater than 86.9% as determined by SDS-PAGE. |
Mycoplasma 46 kDa surface antigen Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
Mycoplasma | |
His | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |