missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mycoplasma Lon protease Protein
A DNA sequence encoding the Mycoplasma pneumoniae (strain ATCC 29342 / M129) Lon protease, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca: enQuireBio™ QP6966-50ug
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Especificaciones
NP_110020.1 | |
Mycoplasma Lon protease Protein | |
Research Use Only | |
lon | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MPAVKKPQIL VVRNQVIFPY NGFELDVGRE RSKKLIKALK NLKTKRLVLV TQKNSDQLNP EFDDIYHCGT LCDIDEIIEV PSEDGKTADY KIKGKGLQRV AITSFSDADL TKYDHHFLNS TLTENKALDK LLERIFPDKE DFAEILDSLN SFLELQELKK LSKVPKDIKR YDIITFKLAS LIFKDITLQQ AILEENDIEK RLQKII | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |
877195 | |
50 μg | |
Not determined. | |
Partial (see sequence information for more details). | |
Mycoplasma | |
His-SUMO | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido