Learn More
enQuireBio™ Recombinant other AHSG Protein
A cDNA sequence encoding the AHSG was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 3635.00€
Especificaciones
Nombre | AHSG Protein |
---|---|
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Tipo de producto | Recombinant Protein |
Reactividad cruzada | Other |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15945768
|
enQuireBio™
QP10982-10ug |
10 μg |
137.00€
10 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
15965768
|
enQuireBio™
QP10982-50ug |
50 μg |
212.00€
50 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
15955768
|
enQuireBio™
QP10982-1mg |
1 mg |
3635.00€
1 miligramo |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Especificaciones
AHSG Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Other | |
Untagged | |
Filtered (0.4microm) and lyophilized from 0.5 mg/ml in PBS pH 7.4. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
Non-species Specific | |
MKSLVLLLCL AQLWGCHSAP HGPGLIYRQP NCDDPETEEA ALVAIDYINQ NLPWGYKHTL NQIDEVKVWP QQPSGELFEI EIDTLETTCH VLDPTPVARC SVRQLKEHAV EGDCDFQLLK LDGKFSVVYA KCDSSPDSAE DVRKVCQDCP LLAPLNDTRV VHAAKAALAA FNAQNNGSNF QLEEISRAQL VPLPPSTYVE FTVSGTDCVA KEATEAAKCN LLAEKQYGFC KATLSEKLGG AEVAVTCTVF QTQPVTSQPQ PEGANEAVPT PVVDPDAPPS PPLGAPGLPP AGSPPDSHVL LAAPPGHQLH RAHYDLRHTF MGVVSLGSPS GEVSHPRKTR TVVQPSVGAA AGPVVPPCPG RIRHFKV | |
Greater than 95% as determined by SDS-PAGE. |