missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant other Aprotinin Protein
A cDNA sequence encoding the Aprotinin was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Marca: enQuireBio™ QP11058-1gram
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Especificaciones
Aprotinin Protein | |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
Non-species Specific | |
MKMSRLCLSV ALLVLLGTLA ASTPGCDTSN QAKAQRPDFC LEPPYTGPCK ARIIRYFYNA KAGLCQTFVY GGCRAKRNNF KSAEDCMRTC GGAIGPWENL |
1 g | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Other | |
Untagged | |
The protein (1 mg/ml) was lyophilized with no additives. |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido