Learn More
enQuireBio™ Recombinant other Deslorelin Protein
Recombinant Protein
137.00€ - 910.00€
Especificaciones
Nombre | Deslorelin Protein |
---|---|
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Tipo de producto | Recombinant Protein |
Reactividad cruzada | Other |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15907958
|
enQuireBio™
QP11661-5MG |
5 mg |
137.00€
5 miligramos |
Fecha estimada de envío: 19-09-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15997948
|
enQuireBio™
QP11661-25MG |
25 mg |
301.00€
25 miligramos |
Fecha estimada de envío: 19-09-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15987948
|
enQuireBio™
QP11661-100MG |
100 mg |
910.00€
100 miligramos |
Fecha estimada de envío: 19-09-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Especificaciones
Deslorelin Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Other | |
Untagged | |
Greater than 99.0% as determined by RP-HPLC. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
The Deslorelin peptide was lyophilized with no additives. |