Learn More
enQuireBio™ Recombinant other MT I Protein
Recombinant Protein
452.00€ - 3030.00€
Especificaciones
Nombre | MT I Protein |
---|---|
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Tipo de producto | Recombinant Protein |
Reactividad cruzada | Other |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15911409
|
enQuireBio™
QP12745-20MG |
20 mg |
452.00€
20 miligramos |
Fecha estimada de envío: 19-09-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15901409
|
enQuireBio™
QP12745-100MG |
100 mg |
1060.00€
100 miligramos |
Fecha estimada de envío: 19-09-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15921409
|
enQuireBio™
QP12745-500MG |
500 mg |
3030.00€
500 miligramos |
Fecha estimada de envío: 19-09-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Especificaciones
MT I Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Other | |
Untagged | |
Greater than 98.0% as determined by RP-HPLC. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
The protein (1 mg/ml) was lyophilized with no additives. |