Learn More
enQuireBio™ Recombinant Pig Antibacterial peptide PMAP-36 Protein
A DNA sequence encoding the Sus scrofa (Pig) Antibacterial peptide PMAP-36, was expressed in the hosts and tags indicated.
309.00€ - 3405.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_001123437.1 |
---|---|
ID de gen (Entrez) | 100170124 |
Nombre | Antibacterial peptide PMAP-36 Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not determined. |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16027770
|
enQuireBio™
QP7219-ec-10ug |
10 μg | N/A | ||||||
16067770
|
enQuireBio™
QP7219-ec-50ug |
50 μg | N/A | ||||||
16017770
|
enQuireBio™
QP7219-ec-100ug |
100 μg |
985.00€
100 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
16047770
|
enQuireBio™
QP7219-ec-200ug |
200 μg | N/A | ||||||
16057770
|
enQuireBio™
QP7219-ec-500ug |
500 μg | N/A | ||||||
16037770
|
enQuireBio™
QP7219-ec-1mg |
1 mg |
3405.00€
1 miligramo |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Especificaciones
NP_001123437.1 | |
Antibacterial peptide PMAP-36 Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
Pig | |
His-SUMO | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
100170124 | |
Research Use Only | |
PMAP36 | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
VGRFRRLRKK TRKRLKKIGK VLKWIPPIVG SIPLGCG | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |