Learn More
enQuireBio™ Recombinant Pig E-Selectin / CD62e / SELE Protein
A DNA sequence encoding the Sus scrofa (Pig) E-Selectin / CD62e / SELE, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP6661-ec-10ug
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16034890
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »
Especificaciones
NP_999433.1
E-Selectin / CD62e / SELE Protein
Research Use Only
SELE
Recombinant Protein
E. coli
WSYSASTETM TFDDASAYCQ QRYTHLVAIQ NHAEIEYLNS TFNYSASYYW IGIRKINGTW TWIGTKKALT PEATNWAPGE PNNKQSNEDC VEIYIKRDKD SGKWNDERCS KKKLALCYTA ACTPTSCSGH GECIETINSS TCQCYPGFRG LQCEQVVECD ALENPVNGVV TCPQSLPWNT TCAFECKEGF ELIGPEHLQC TSSGSWDGKK PTCKAVTCDT VGHPQNGDVS CNHSSIGEFA YKSTCHFTCA EGFGLQGPAQ IECTAQGQWT QQAPVCKAVK CPAVSQPKNG LVKFTHSPTG EFTYKSSCAF SCEEGFELRG SAQLACTSQG QWTQEVPSCQ VVQCSSLEVP REINMSCSGE PVFGAVCTFA CPEGWMLNGS VALTCGATGH WSGMLPTCEA PAESKIP
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
397508
10 μg
Not determined.
Extracellular Domain
Pig
GST
Tris-based buffer, 50% glycerol