Learn More
Novex™ Recombinant Protein G - Sepharose™ 4B
Click to view available options
Cantidad:
2 ml
5 ml
25 ml
Tamaño de la unidad:
2 ml
25 ml
5 ml
Descripción
La proteína G recombinante se produce en una cepa de E. coli, que contiene el gen de la proteína G de Streptococcus sp. Este producto se prepara mediante el acoplamiento covalente de la proteína rec-G altamente purificada a Sepharose™ 4B. Se suministra como una suspensión al 50 % que contiene proteína G-Sepharose™ 4B + PBS (solución salina con tampón y fosfato de 10 mm, pH 7,4, que contiene 0,1 % de Proclin).
Aplicaciones: Purificación por afinidad de inmunoglobulina e inmunoprecipitación.
La proteína G recombinante se une a la región FC de muchos tipos de inmunoglobulina G, que incluye:
Las cuatro subclases de IgG humanos
IgG de ratón
IgG de conejo
IgG de cobaya
IgG de rata
IgG de cabra
IgG de oveja
IgG de vaca
IgG de caballo
La proteína G recombinante de IgG de caballo no se une a la IgG de pollo o gato, ni a la IgA, IgM o seroalbúmina humana. Se une débilmente a la IgG de perro.
Aplicaciones: Purificación por afinidad de inmunoglobulina e inmunoprecipitación.
La proteína G recombinante se une a la región FC de muchos tipos de inmunoglobulina G, que incluye:
La proteína G recombinante de IgG de caballo no se une a la IgG de pollo o gato, ni a la IgA, IgM o seroalbúmina humana. Se une débilmente a la IgG de perro.
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Proteína G |
| Línea de productos | Sepharose™ |
| Tipo de columna | Afinidad |
| Fase estacionaria | Proteína G |
| Contenido y almacenamiento | Este producto se suministra como una suspensión del 50 % (5 ml de proteína recombinante G-Sepharose™ 4B + 5 ml de PBS) Hielo húmedo |
| Cantidad | 5 ml |
| Formulario | Suspensión |
Caduca: 2025-11-21
Compre 3 productos iguales y pague solo 2
Oferta por tiempo limitado en productos esenciales para Life Sciences. Código promocional 24114.
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.
Título del producto
Novex™ Recombinant Protein G - Sepharose™ 4B >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido